Tisk…
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
H33895.MD H33895.03
H33895.MDEA 3680 CZK
H33895.MD H33895.03
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038693
CAS číslo: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III