Tisk…
4-Bromoanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
H55829.03 H55829.06
H55829.03EA 2680 CZK
H55829.03 H55829.06
4-Bromoanthranilic acid 97%
4-Bromoanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 20776-50-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 230-234° MDL No.: MFCD03618454
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 230…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618454
CAS číslo: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III