Tisk…
Kyselina trifluoroctová ≥99.9% for peptide synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
84578.290EA 7190 CZK
84578.290
Kyselina trifluoroctová ≥99.9% for peptide synthesis
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Bod varu: 71,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.9 %
Vzhled Clear colourless liquid
Hustota (20/4) 1.475 - 1.500
Identifikace Passes test
Residue on evaporation Max. 0,002 %
Voda Max. 0,02 %
Absorbance( 260 nm) Max. 1
Absorbance( 300 nm) Max. 0,03