Tisk…
1-methyl-2-pyrolidon Peptide_synthesis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
MQ200
1.00574.2500 1.00574.4000
1.00574.2500EA 7980 CZK
1.00574.2500 1.00574.4000
1-methyl-2-pyrolidon Peptide_synthesis, Supelco®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13
Bod varu: 202
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003193
CAS číslo: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM