Tisk…
VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
514-0348EA 6540 CZK
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307
VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, High Performance
Filtry Nástavce filtrační
Filtrační systém je navržen pro přípravu pufrů, tkáňových kultivačních médií, mikrobiologických médií a dalších biologických tekutin. Tento vakuový filtrační systém je vybaven membránou s velkým průměrem, což zaručuje vysoký výkon a maximální propustnost. Filtrační systém je vybaven také zásobní lahví ergonomického tvaru s tvarovaným místem pro prsty a patentovaným uzávěrem pro zachycení filtrátu. Systém nálevky a centrifugační zkumavky umožňuje uživateli filtrovat kapaliny přímo do 15 nebo 50 ml zkumavky.
  • stojan Quick-Connect™ nebo prstenec pro uchycení umožňují snadnou filtraci bez nutnosti složité obsluhy, robustní pro větší stabilitu
  • stojan Quick-Connect™ zajišťuje vždy správné umístění jednotky
  • zvětšující se značky dělené stupnice na přední straně pro snadné zobrazení objemu
  • na přední straně je umístěn přepínač vakua (zap./vyp.)
  • adaptér pro vakuové hadice pro možnost použití s běžnými filtračními sety
Každý samostatný kus je kompatibilní s podstavcem Quick-Connect™, který poskytuje pohodlné ovládání průtoku vakua zap/vyp, což umožňuje pohodlné připojení vakuové hadice na jedno použití a ovládání jednou rukou. K dispozici je také kolébkový kroužek pro použití se stávajícími laboratorními stojany. Systémy jsou k dispozici s 0,1 µm (třída filtrace mykoplazmat), 0,2 µm (stupeň sterilizace) nebo 0,45 um (stupeň čištění) asymetrickými PES membránami. Všechny položky jsou vyrobeny z materiálů třídy FDA třídy VI a jsou sterilizovány gama zářením VD Max 10⁻⁶ v čisté místnosti s kapacitou 100 000 osob v zařízení podle normy ISO 13485.
Můžete si vybrat mezi kompletním systémem a samotnými filtračními nálevkami. Pro kompletní systém jsou na výběr přijímače filtrátu: 15 nebo 50 ml centrifugační zkumavky; 250, 500 nebo 1000 ml láhve na média.
Informace o dodávce: Kompletní systém obsahuje filtrační nálevku (PS), láhev s médiem (PS) nebo centrifugační zkumavku (PP) a hadicový adaptér.