Tisk…
VWR®, Stojany na zkumavky
Dodavatel: VWR Collection
212-0438EA 398 CZK
212-0438 212-0437 212-0436 212-0435 212-0434 212-0433 212-0432 212-0431
VWR®, Stojany na zkumavky
Stojany Tube Racks
PP.
  • stojany jsou lisovány z jednoho kusu plastu
  • dobrá tepelná a chemická odolnost
  • tří patra s vždy jasně viditelným obsahem
  • velké prostory pro štítky na boční straně