Tisk…
VWR®, Byrety, boční kohout
Dodavatel: VWR Collection
612-4144EA 1800 CZK
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Byrety, boční kohout
Byrety
Borosilikátové sklo 3,3, třída AS.
  • Schellbachův pruh, kohout se skleněným uzávěrem
  • kontrastní modrá stupnice
  • dodáváno s certifikátem ke každé šarži
DIN EN ISO 385
Certifikace: DIN EN ISO 385