Tisk…
VWR®, Byrety, rovný kohout
Dodavatel: VWR Collection
612-4139EA 1590 CZK
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Byrety, rovný kohout
Byrety
Borosilikátové sklo 3,3, třída AS.
  • Schellbachův pruh, kohout se skleněným uzávěrem
  • kontrastní modrá stupnice
  • dodáváno s certifikátem ke každé šarži
Certifikace: DIN EN ISO 385