Tisk…
VWR®, Misky třecí, bez tloučku
Dodavatel: VWR Collection
410-0117EA 11070 CZK
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Misky třecí, bez tloučku
Misky třecí a tloučky Misky třecí
Porcelán, vyrobeno podle normy DIN 12906.
  • s výlevkou
  • vnější povrch glazovaný, třecí povrch bez glazury
  • vysoce odolný proti kyselinám a zásadám