Tisk…
Časovače digitální, stolní, Prisma 200 / Prisma 400
Dodavatel: HANHART
626.2625-00 625.2625-00
609-1114EA 6930 CZK
609-1114 609-1113
Časovače digitální, stolní, Prisma 200 / Prisma 400
Časovace/Stopky Časovače digitální
Časovače se dvěma (Prisma 200) nebo čtyřmi vstupy (Prisma 400).
  • Kanály lze spustit současně
  • Sčítání, Flyback, Countdown
  • Nastavitelný akustický alarm, hodiny
  • Opakovat, ručně nebo automaticky
  • Volitelné: 1/10 sekundy nebo 1/100 minuty
  • Časovací kapacita: 10 hodin