Tisk…
Stopky analogové, pro měření mezičasů
Dodavatel: HANHART
135.0201-0S 135.0301-0S 135.0101-0S 135.0401-0S
HANH135.0201-0SEA 20620 CZK
HANH135.0201-0S 609-0146 609-1129 609-1132
Stopky analogové, pro měření mezičasů
Časovace/Stopky Stopky analogové
Přídavný časovač pro měření času s možností přerušení, také indikátor tažení pro měření mezičasů.
  • chromovaný mosazný plášť broušený diamantem
  • kotva, 7 kamenů
  • ochrana proti nárazům, navíc chráněno před prachem a vodou