Tisk…
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 50 ppm
84565.290EA 3420 CZK
84565.290 84565.360
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -1 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD08276401
CAS číslo: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Zabarvení Max. 10 APHA
Peroxidy (jako H2O2) Max. 50 ppm
Voda Max. 100 ppm