Tisk…
Bunsenův hořák s kartuší
Dodavatel: Usbeck
451-0156EA 1320 CZK
451-0156
Bunsenův hořák s kartuší
Ohřívače Hořáky plynové
Poniklovaný mosazný Bunsenův hořák ideální pro ohřev nebo sterilizaci nástrojů a laboratorního skla.
  • s jehlovým ventilem pro regulaci vzduchu
Height: 85 mm
Informace pro objednávání: Supplied without cartridge, please order cartridge separately.