Tisk…
VWR® VAPOUR-Line Eco, autoklávy s horním plněním
Dodavatel: VWR Collection
481-0671EA 153190 CZK
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco, autoklávy s horním plněním
Sterilizátory Autoklávy
Autoklávy, které jsou jednoduché na obsluhu, automatické, flexibilní, spolehlivé a výhodné. Zařízení je vhodné pro použití ve všech standardních laboratorních procesech. Zařízení je vybaveno některými speciálními funkcemi, jako jsou výpočet hodnoty F₀ a sterilizace kapalin s flexibilním teplotním čidlem (platí pro model 50 L).
  • Uživatelsky přívětivý programátor, pokyny vytištěné na předním panelu
  • Snadná instalace, snadné použití a údržba
  • Plně automatické se speciálními funkcemi GLP
  • Přizpůsobitelné programy
  • Bezpečnost: Izolační víko ABS s aretací vertikální