Tisk…
Containers with screw cap
Dodavatel: LP ITALIANA
102048 102548 105047 105048 206047 206048 105148 206348 105548 105248 105147
LPIT102048EA 3230 CZK
LPIT102048 LPIT102548 LPIT105047 LPIT105048 LPIT206047 LPIT206048 LPIT105148 LPIT206348 LPIT105548 LPIT105248 LPIT105147
Containers with screw cap
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904