Tisk…
Skořepinové mrazáky, stolní, FreeZone®
Dodavatel: Labconco
FreeZone®
LBCP7949060EA 145440 CZK
535-0234 LBCP7949060 LBCP7949030
Skořepinové mrazáky, stolní, FreeZone®
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Stolní mrazicí boxy FreeZone® poskytují kompaktní systém pro předmrazování vzorků pro lyofilizaci.
  • ¹/₂ hp HCFC/CFC chladicí systémy ochlazují na -40 °C pro zpracování vzorků
  • LED se rozsvítí zeleně, když systém dosáhne provozní teploty
  • Vypínač na pravé straně
  • Na levé straně namontovaná zatahovací vypouštěcí hadice vany
Teplotní rozsah: − 20 °C až – 42 °C
Certifikace: UL certifikováno.