4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
482250-1G
482250-5G
SIAL482250-1GEA
1950
CZK
SIAL482250-1G
SIAL482250-5G
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec:
C₂₈H₄₄N₂ MW: 408,67 g/mol |
MDL Number:
MFCD00800915 CAS číslo: 142646-58-0 |