Tisk…
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
482250-1G 482250-5G
SIAL482250-1GEA 2020 CZK
SIAL482250-1G SIAL482250-5G
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₂₈H₄₄N₂
MDL Number: MFCD00800915
CAS číslo: 142646-58-0