4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24936.03
B24936.06
B24936.14
B24936.03EA
1550
CZK
B24936.03
B24936.06
B24936.14
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98%
CAS No.: 1134-35-6
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 128995
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂ Bod tání: 171…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006441 CAS číslo: 1134-35-6 EINECS: 214-483-2 |