Tisk…
Sudan black B, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
190160250 190161000
ACRO190160250EA 2450 CZK
ACRO190160250 ACRO190161000
Sudan black B, high purity biological stain
Sudan black B
Vzorec: C₂₉H₂₄N₆
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006919
CAS číslo: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies