Tisk…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
574074-2G 574074-500MG
SIAL574074-2GEA 6550 CZK
SIAL574074-2G SIAL574074-500MG
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Vzorec: C₂₇H₃₇ClN₂
MDL Number: MFCD02684545
CAS číslo: 250285-32-6