Tisk…
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
43961-50G-F 43961-5G-F
SIAL43961-50G-FEA 9030 CZK
SIAL43961-50G-F SIAL43961-5G-F
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD07784450
CAS číslo: 65039-10-3