Tisk…
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26952.06 H26952.18
H26952.06EA 2850 CZK
H26952.06 H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 65039-10-3 Molecular Formula: C7H11ClN2 Formula Weight: 158.63 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD07784450
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784450
CAS číslo: 65039-10-3