1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
479500-1G
479500-5G
SIAL479500-1GEA
4700
CZK
SIAL479500-1G
SIAL479500-5G
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Vzorec:
C₂₆H₄₈P₂ MW: 422,607 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015521 CAS číslo: 23743-26-2 UN: 1325 ADR: 4.1,II |