Tisk…
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103040250 103041000
ACRO103040250EA 927 CZK
ACRO103040250 ACRO103041000
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Allyltriphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₁H₂₀BrP
Bod tání: 222…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011808
CAS číslo: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)