Tisk…
5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B25173.03 B25173.06
B25173.03EA 2110 CZK
B25173.03 B25173.06
5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Purity: 99% CAS No.: 40738-83-8 Molecular Formula: C6H7IN2O2 Formula Weight: 266.04 Melting Point: 225° dec. MDL No.: MFCD00192228
Vzorec: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,04 g/mol
Bod tání: 225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192228
CAS číslo: 40738-83-8