ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Dodavatel: PanReac AppliChem
|
Varování
|
A1088.0005
A1088.0010
A1088.0005EA
7880
CZK
A1088.0005
A1088.0010
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Vzorec:
C₁₈H₂₄N₆O₆S₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00010404 CAS číslo: 30931-67-0 EINECS: 250-396-6 |