9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
264199-1G
264199-5G
SIAL264199-1GEA
2990
CZK
SIAL264199-1G
SIAL264199-5G
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Vzorec:
C₃₀H₁₈ |
MDL Number:
MFCD00012050 CAS číslo: 10075-85-1 EINECS: 233-210-8 |