Tisk…
3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13143.03 L13143.06 L13143.14
L13143.03EA 1220 CZK
L13143.03 L13143.06 L13143.14
3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
3-(3-Furyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 39244-10-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 1306450
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075074
CAS číslo: 39244-10-5