Tisk…
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ400
E9502-100G E9502-10G E9502-1KG E9502-250G E9502-25G E9502-5KG
SIALE9502-100GEA 4030 CZK
SIALE9502-100G SIALE9502-10G SIALE9502-1KG SIALE9502-250G SIALE9502-25G SIALE9502-5KG
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006160
CAS číslo: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8