Tisk…
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ400
E0276-100G E0276-500G
SIALE0276-100GEA 4300 CZK
SIALE0276-100G SIALE0276-500G
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006160
CAS číslo: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8