Tisk…
Acridine orange (hemizinc salt) ∼55% Dye, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
300910250 300911000
ACRO300910250EA 1500 CZK
ACRO300910250 ACRO300911000
Acridine orange (hemizinc salt) ∼55% Dye, pure
Acridine orange (hemizinc salt)
Vzorec: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369.96 g/mol
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081043
CAS číslo: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥50 %