3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
140406-100G
140406-25G
SIAL140406-100GEA
8520
CZK
SIAL140406-100G
SIAL140406-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate
Vzorec:
C₁₅H₂₂O₂·0.5H₂O |
CAS číslo:
207226-32-2 EINECS: 216-592-0 |