Tisk…
(1S)-(-)-Camphanic chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
209890010 209890050 209890250
ACRO209890010EA 1470 CZK
ACRO209890010 ACRO209890050 ACRO209890250
(1S)-(-)-Camphanic chloride 98%
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216.67 g/mol
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00135626
CAS číslo: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Specific optical rotation -17° to -25° (20 °C, 589 nm) (c=3.5, CHCl3)
Titration RCOCl ≥97.5 %