Tisk…
Amphotericin B 250 µl/ml vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2942-100ML A2942-20ML A2942-50ML
SIALA2942-100MLEA 5290 CZK
SIALA2942-100ML SIALA2942-20ML SIALA2942-50ML
Amphotericin B 250 µl/ml vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Amphotericin B
Vzorec: C₄₇H₇₃NO₁₇
MDL Number: MFCD00877763
CAS číslo: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2