Tisk…
Acriflavine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346840100 346840250 346841000
ACRO346840100EA 1760 CZK
ACRO346840100 ACRO346840250 ACRO346841000
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Appearance: Orange-red to red-brown Powder
Vzorec: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069039
CAS číslo: 69235-50-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 1 h)