Tisk…
Acriflavine neutral 13,3-15,8% available chlorine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mix, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral, Euflavine, Acriflavine base
211400250 211401000
ACRO211400250EA 3120 CZK
ACRO211400250 ACRO211401000
Acriflavine neutral 13,3-15,8% available chlorine
Acriflavine
Vzorec: C₂₇H₂₅ClN₆
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064307
CAS číslo: 8048-52-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 13.3 to 15.8 % (Chlorine) on dried substance
Loss on drying ≤8 % (105°C, 2 h)