Tisk…
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5172-1G D5172-250MG
SIALD5172-1GEA 30340 CZK
SIALD5172-1G SIALD5172-250MG
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043012
CAS číslo: 69227-93-6