n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4641-1G
D4641-25G
D4641-500MG
D4641-5G
SIALD4641-1GEA
12890
CZK
SIALD4641-1G
SIALD4641-25G
SIALD4641-500MG
SIALD4641-5G
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec:
C₂₄H₄₆O₁₁ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00043012 CAS číslo: 69227-93-6 |