Tisk…
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
89902 89903
PIER89902EA 5490 CZK
PIER89902 PIER89903
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043012
CAS číslo: 69227-93-6