Tisk…
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, high purity
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
329370010 329370050 329370250
ACRO329370010EA 7030 CZK
ACRO329370010 ACRO329370050 ACRO329370250
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, high purity
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Bod tání: 217 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043012
CAS číslo: 69227-93-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)