2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2) 100 mmol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxycytidine-5′-Triphosphate Trisodium Salt, 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt
D4913-25UMO
D4913-.1MMO
SIALD4913-25UMOEA
0
CZK
SIALD4913-25UMO
SIALD4913-.1MMO
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2) 100 mmol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Vzorec:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃ MW: 511,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00084683 CAS číslo: 102783-51-7 EINECS: 252-849-3 |