Tisk…
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 1560 CZK
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)
Vzorec: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
Bod tání: >250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631276
CAS číslo: 18039-90-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %