Tisk…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
160251000 160255000
ACRO160251000EA 1240 CZK
ACRO160251000 ACRO160255000
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate 98%
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Vzorec: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149119
CAS číslo: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -113° to -117° (20°C, 589 nm) (c=5, ethanol)
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %