Tisk…
Monensin monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5273-1G M5273-500MG M5273-5G
SIALM5273-1GEA 4280 CZK
SIALM5273-1G SIALM5273-500MG SIALM5273-5G
Monensin monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Monensin monosodium salt
Vzorec: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692.85 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00077826
CAS číslo: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1 II