Tisk…
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6261-25MU N6261-500KU N6261-5MU
SIALN6261-25MUEA 20000 CZK
SIALN6261-25MU SIALN6261-500KU SIALN6261-5MU
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Nystatin
Vzorec: C₄₇H₇₅NO₁₇
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25541651
CAS číslo: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0