Tisk…
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3503-5MU N3503-25MU
SIALN3503-5MUEA 2510 CZK
SIALN3503-5MU SIALN3503-25MU
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Nystatin
Vzorec: C₄₇H₇₅NO₁₇
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25541651
CAS číslo: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0