Tisk…
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Fungicidin, Mycostatin
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1638-20ML N1638-100ML
SIALN1638-20MLEA 903 CZK
SIALN1638-20ML SIALN1638-100ML
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Nystatin
Vzorec: C₄₇H₇₅NO₁₇
MW: 926,09 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25541651
CAS číslo: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0