Tisk…
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxycytidine-5′-Triphosphate Trisodium Salt, 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt
D4635-100MG D4635-10MG D4635-25MG D4635-1G
SIALD4635-100MGEA 17220 CZK
SIALD4635-100MG SIALD4635-10MG SIALD4635-25MG SIALD4635-1G
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2), Sigma-Aldrich®
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Vzorec: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
MW: 511.12 g/mol
MDL Number: MFCD00084683
CAS číslo: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3