Tisk…
2'-Deoxycytidine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
226720010 226722500 226725000 226720050 226720250
ACRO226720010EA 2790 CZK
ACRO226720010 ACRO226722500 ACRO226725000 ACRO226720050 ACRO226720250
2'-Deoxycytidine 99+%
2'-Deoxycytidine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₄
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006547
CAS číslo: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥99.0 %